R739812
5-(2,4-DI-CL-PH)-2-(3,4-DI-MEO-PH)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20Cl2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.345
Numéro MDL:
Autres remarques