Principaux documents
R738891
(4-(DECYLOXY)-2-HYDROXYPHENYL)(PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H30O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.494
Numéro MDL:
Autres remarques