Principaux documents
R735388
4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL NICOTINATE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.731
Numéro MDL:
Autres remarques