Documents
R727075
4-[9-CHLORO-2-(2-FURYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]-N,N-DIMETHYLANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.877
Numéro MDL:
Autres remarques