Principaux documents
R726494
3-IODO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-IODOANILINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Cl3I2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
595.436
Numéro MDL:
Autres remarques