R725730
N'-[(E)-(3-BROMO-4-HYDROXY-5-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22BrN5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
520.409
Numéro MDL:
Autres remarques