Principaux documents
R723703
N'-(1-(4-BROMOPHENYL)ETHYLIDENE)-3-(5-ME-2-FURYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15BrN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.239
Numéro MDL:
Autres remarques