R723320
2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(3-PHENOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H22BrN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
584.499
Numéro MDL:
Autres remarques