Principaux documents
R720747
3-IODO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-CHLOROANILINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Cl4IN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
503.984
Numéro MDL:
Autres remarques