Principaux documents
R717967
N-(4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)HEPTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.349
Numéro MDL:
Autres remarques