Principaux documents
R717541
1-BUTYL-4-HYDROXY-N-(3-METHYLPHENYL)-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.421
Numéro MDL:
Autres remarques