Principaux documents
R712299
N'-(4-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)-2-(4-BUTYLPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H28N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.525
Numéro MDL:
Autres remarques