R711411
4-(2-((4-METHYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-IODOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19IN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
514.323
Numéro MDL:
Autres remarques