Documents
R709522
4-(2-((2-METHYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.427
Numéro MDL:
Autres remarques