Documents
R707597
N'-(2-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)-2-(4-CHLOROPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.861
Numéro MDL:
Autres remarques