Documents
R704490
N-(4-BROMOPHENYL)-4-(2-(2-FURYLMETHYLENE)HYDRAZINO)-4-OXOBUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14BrN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.201
Numéro MDL:
Autres remarques