Principaux documents
R703451
N-METHYL-2-((2-METHYLPHENOXY)ACETYL)HYDRAZINECARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H15N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.325
Numéro MDL:
Autres remarques