Principaux documents
R702706
4-CHLORO-3-(6-METHYL-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)ANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.71
Numéro MDL:
Autres remarques