Documents
R701076
4-TERT-BUTYL-N-(3-((4-TERT-BUTYLBENZOYL)AMINO)-2-METHYLPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H34N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.607
Numéro MDL:
Autres remarques