R696706
3,4,5-TRIMETHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,4-DIMETHYLANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H24Cl3N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
520.866
Numéro MDL:
Autres remarques