Principaux documents
R696196
BENZYL 2,2,2-TRICHLORO-1-(((2-CHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ETHYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15Cl4N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.204
Numéro MDL:
Autres remarques