Principaux documents
R694959
4-[9-BROMO-5-(4-PYRIDINYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-2-YL]PHENYL METHYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18BrN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.312
Numéro MDL:
Autres remarques