Principaux documents
R693308
9-((AMINOCARBONYL)HYDRAZONO)-N(2),N(7)-BIS(2-ME-PH)9H-FLUORENE-2,7-DISULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H25N5O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
575.67
Numéro MDL:
Autres remarques