Principaux documents
R692832
ETHYL {[5-({[(ETHOXYCARBONYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)-1H-BENZIMIDAZOL-6-YL]AMINO}CARBOTHIOYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H18N6O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.477
Numéro MDL:
Autres remarques