Principaux documents
R692670
N-(3-CYANOPYRIMIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOL-2-YL)-2-ISOPROPOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.402
Numéro MDL:
Autres remarques