R691712
4-((3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)AMINO)-4-OXO-2-BUTENOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.316
Numéro MDL:
Autres remarques