R691631
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((3,4-DICHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ET)HEXADECANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H38Cl5N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
605.93
Numéro MDL:
Autres remarques