Principaux documents
R684694
1-HYDROXY-1-(4-METHOXYPHENYL)-3-(4-NITROPHENYL)-1H,2H,5H,6H,7H,8H,9H-PYRAZOLO[1,2-A][1,2]DIAZEPIN-4-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H24BrN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.347
Numéro MDL:
Autres remarques