Documents
R682381
ETHYL 2-METHYL-5-((METHYLSULFONYL)OXY)-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.317
Numéro MDL:
Autres remarques