Documents
R681113
4-METHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14Cl3F3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.668
Numéro MDL:
Autres remarques