Principaux documents
R678457
3,4-DICHLORO-N-(4-CHLOROPHENYL)-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H8Cl3NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.66
Numéro MDL:
Autres remarques