Principaux documents
R676632
2-(((3,4-DICHLOROANILINO)CARBONYL)AMINO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H9Cl2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.097
Numéro MDL:
Autres remarques