R675164
4-CHLORO-N-(5-(3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL)-1,3-THIAZOL-2-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H12ClF3N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.821
Numéro MDL:
Autres remarques