Documents
R673811
N-(4-(((3,4-DIMETHYL-5-ISOXAZOLYL)AMINO)SULFONYL)PHENYL)-4-NITROBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N4O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.415
Numéro MDL:
Autres remarques