Key Documents
R673595
2-(4-CHLORO-3,5-DIMETHYLPHENOXY)-N-(4-(DIETHYLAMINO)PHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H25ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.887
Numéro MDL:
Autres remarques