Principaux documents
R669156
N-(4-(4-METHYLPHENYL)-3-PHENYL-1,3-THIAZOL-2(3H)-YLIDENE)BENZAMIDE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19BrN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.389
Numéro MDL:
Autres remarques