R667080
METHYL 2-((1-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)THIO)PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H12N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.296
Numéro MDL:
Autres remarques