Principaux documents
R664332
3-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)-7-ETHOXY-2,8-DIMETHYL-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.391
Numéro MDL:
Autres remarques