Documents
R661627
6-(4-CHLOROPHENYL)-7-(4-METHYLPHENYL)-7,12-DIHYDRO-6H-CHROMENO[4,3-D][1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H19ClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.909
Numéro MDL:
Autres remarques