Key Documents
R660701
2-(3,5-DIOXO-4-AZA-TRICYCLO(5.2.1.0(2,6))DEC-8-EN-4-YL)-BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.286
Numéro MDL:
Autres remarques