Key Documents
R660191
(5-BENZYLIDENE-2,4-DIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H9NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.274
Numéro MDL:
Autres remarques