Principaux documents
R659592
3-BENZYL-7-(2-(4-FLUOROPHENYL)-2-OXOETHOXY)-4,8-DIMETHYL-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H21FO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.453
Numéro MDL:
Autres remarques