Principaux documents
R659053
3,4-DIMETHYL-9-PROPYL-7H-FURO(2,3-F)CHROMEN-7-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.304
Numéro MDL:
Autres remarques