Principaux documents
R658464
8-CHLORO-7-((2,4-DICHLOROBENZYL)OXY)-2,3-DIHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-4(1H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H13Cl3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.673
Numéro MDL:
Autres remarques