Principaux documents
R658383
ISOPROPYL ((6-OXO-6H-BENZO(C)CHROMEN-3-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.325
Numéro MDL:
Autres remarques