Documents
R656461
2-CHLORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(PHENYLSULFONYL)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Cl4NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.136
Numéro MDL:
Autres remarques