Principaux documents
R656267
4-(2-(2-CHLOROPHENYL)-4-(DIPHENYLPHOSPHORYL)-1,3-OXAZOL-5-YL)MORPHOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22ClN2O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.892
Numéro MDL:
Autres remarques