Documents
R654620
2-{[5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(3-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22FN5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
491.548
Numéro MDL:
Autres remarques