Principaux documents
R651540
N'-[(E)-1-(4-CHLOROPHENYL)ETHYLIDENE]-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22ClN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.004
Numéro MDL:
Autres remarques