Principaux documents
R651028
N'-[(E)-1-(4-BROMOPHENYL)ETHYLIDENE]-2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19BrClN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
540.873
Numéro MDL:
Autres remarques